Learn More
2-Ethynylthiophene, ≥90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10792984
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10792984 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10104053 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10792984 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC13047CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 4298-52-6
Formula molecolare C6H4S
Molecular Weight (g/mol) 108.16
Numero MDL MFCD03425129
InChI Key LWISLHRIEATKTM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-ethynyl-thiophene, 2-thienylethine, 2-thiophenylacetylene, 2-thienyl acetylene, pubchem16123, thien-2-yl acetylene, thiophene, 2-ethynyl, thiophen-2-yl acetylene, 2-ethynylthiophene, acmc-209js9
PubChem CID 5246258
IUPAC Name 2-ethynylthiophene
SMILES C#CC1=CC=CS1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-ethynylthiophene
CAS min. % 89.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 108.16
Percent Purity 90%