Learn More
2-Etoxyacetophenone, Mikromol™
Codice prodotto. 30052132
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30052132 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30052132 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0877.160100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Etoxyacetophenone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Ethoxyacetophenone
CAS 2142-67-8
Nomi componenti o analita 2-Ethoxyacetophenone
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C10 H12 O2
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 2'-Ethoxyacetophenone, Ethanone, 1-(2-ethoxyphenyl)-, Acetophenone, 2'-ethoxy- (7CI,8CI), 1-(2-Ethoxyphenyl)ethanone, 1-(2-Ethoxyphenyl)ethan-1-one, 2'-Ethoxyacetophenone, 2-Ethoxyacetophenone, o-Ethoxyacetophenone
InChI Formula InChI=1S/C10H12O2/c1-3-12-10-7-5-4-6-9(10)8(2)11/h4-7H,3H2,1-2H3
SMILES CCOc1ccccc1C(=O)C
IUPAC Name 1-(2-ethoxyphenyl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 164.201
Quantità 100 mg
Peso formulazione 164.0837 g/mol