Learn More
2-Fluoro-1,3-dimethylbenzene, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10458002
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10458002 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10458002 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CD05584DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluoro-1, 3-dimethylbenzene
CAS 443-88-9
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Densità 0.988g/mL
Quantità 1 g
Imballaggio Amber Glass Bottle
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula molecolare C8H9F
Formula lineare (CH3)2C6H3F
Numero MDL MFCD00039215
Sinonimo 2,6-dimethylfluorobenzene, 2-fluoro-m-xylene, 1-fluoro-2,6-dimethylbenzene, 1,3-dimethyl-2-fluorobenzene, benzene, 2-fluoro-1,3-dimethyl, 2,6-dimethyl fluorobenzene, 2-fluoro-1,3-dimethyl-benzene, fr b1 f1, pubchem4407, 2-fluoro-3-methyltoluene
InChI Key JTAUTNBVFDTYTI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)C)F
IUPAC Name 2-fluoro-1,3-dimethylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 124.158
PubChem CID 123065
Peso formulazione 124.16
Percent Purity 97%