Learn More
2-Fluoro-1-methylpyridinium p-Toluenesulphonate (Technical Grade), TRC
Codice prodotto. 30394298
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30394298 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30394298 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF598255100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluoro-1-methylpyridinium p-Toluenesulphonate (Technical Grade)
CAS 58086-67-2
Formula molecolare C13H14FNO3S
Quantità 100 mg
Sinonimo 2-Fluoro-1-methylpyridinium Tosylate, 2-Fluoro-N-methylpyridinium Tosylate
InChI Formula InChI=1S/C7H8O3S.C6H7FN/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;1-8-5-3-2-4-6(8)7/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);2-5H,1H3/q;+1/p-1
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[O-].C[n+]2ccccc2F
IUPAC Name 2-fluoro-1-methylpyridin-1-ium;4-methylbenzenesulfonate
Molecular Weight (g/mol) 283.32
Peso formulazione 283.0678