Learn More
2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine |
| Quantità | 500 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H12FN5O3/c11-5-7(18)4(1-17)19-10(5)16-3-15-6-8(12)13-2-14-9(6)16/h2-5,7,10,17-18H,1H2,(H2,12,13,14)/t4-,5-,7-,10-/m1/s1 |
| Peso formulazione | 269.09 |