Learn More
2'-Fluoro-2'-deoxyinosine, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15436789
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15436789 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15436789 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J65208.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 80049-87-2 | Molecular Formula: C10H11FN4O4 | Molecular Weight: 270.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 80049-87-2
Formula molecolare C10H11FN4O4
Molecular Weight (g/mol) 270.22
Numero MDL MFCD09750860
InChI Key NRVOTDBYJXFINS-GPGUAWMRNA-N
PubChem CID 196148
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](F)[C@@H]1O)N1C=NC2=C1N=CNC2=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2'-Fluoro-2'-deoxyinosine
Colore White
Quantità 1 g
Sinonimo 2'-fluoro-2'-deoxyinosine, 2'-deoxy-2'-fluoroinosine, inosine,2'-deoxy-2'-fluoro, 9-2r,3r,4r,5r-3-fluoro-4-hydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-3h-purin-6-one, 2'-dfin, 9-2r,3r,4r,5r-3-fluoro-4-hydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-1h-purin-6-one, 2'-deoxy-2'-fluoro-inosine, inosine, 2'-deoxy-2'-fluoro, 9-2-deoxy-2-fluoro-beta-d-ribofuranosyl hypoxanthine, 9-2-deoxy-2-fluoro-beta-d-ribofuranosyl-9h-purin-6 1h-one
IUPAC Name 9-[(2R,3R,4R,5R)-3-fluoro-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-one
Peso formulazione 270.22
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder