Learn More
2-Fluoro-3-iodopyridine, 95%, Thermo Scientific™
Catalog Number 15342052
Click to view available options
Quantità:
1g
Materiale o nome chimico 2-Fluoro-3-iodopyridine
CAS 113975-22-7
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C5H3FIN
Quantità 1g
Sinonimo 2-fluoro-3-iodo-pyridine, pyridine, 2-fluoro-3-iodo, zlchem 409, 2-fluoro-3 iodopyridine, 2-fluoro-3-iodo-pyridin, 2-fluoro-3-iodopyridine, 2-fluoro-3-iodopyridine;, 2-fluoro-3-iodo pyridine, acmc-1c73w, ksc174s0n
InChI Key WCDCAXVNBOLWNO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(N=C1)F)I
IUPAC Name 2-fluoro-3-iodopyridine
Molecular Weight (g/mol) 222.98
PubChem CID 7009501
Peso formulazione 222.98
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Fluoro-3-iodopyridine, 95%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.