Learn More
2-Fluoro-3-methoxybenzaldehyde, 96%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10153054 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10153054 1 g 1g
10264914 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10153054 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 425830010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Identificatori chimici
CAS 103438-88-6
Formula molecolare C8H7FO2
Molecular Weight (g/mol) 154.14
Numero MDL MFCD03411962
InChI Key LIHCOUDNHILORI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-fluoro-3-methoxy benzaldehyde, 2-fluoro-3-formylanisole, benzaldehyde, 2-fluoro-3-methoxy, zlchem 868, pubchem4224, acmc-1bs4m, flouro-3-methoxybenzaldehyde, 2-fluoro-3-methoxy-benzaldehyde, benzaldehyde,2-fluoro-3-methoxy, 2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde
PubChem CID 3774463
IUPAC Name 2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde
SMILES COC1=CC=CC(C=O)=C1F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluoro-3-methoxybenzaldehyde
Punto di fusione 47°C to 51°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare FC6H3(OCH3)CHO
Quantità 1 g
Peso formulazione 154.14
Percent Purity 96%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Fluoro-3-methoxybenzaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.