Learn More
2-Fluoro-3-methylaniline, 97%
Codice prodotto. 15467648
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15467648 100 g 100g
15457648 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15467648 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H61143.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1978-33-2 | C7H8FN | 125.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1978-33-2
Formula molecolare C7H8FN
Molecular Weight (g/mol) 125.15
Numero MDL MFCD06410915
InChI Key WFZUBZAEFXETBF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-amino-2-fluorotoluene, 2-fluoro-m-toluidine, 2-fluoro-3-methylbenzenamine, 3-amino-2-fluoro-toluene, 2-fluoro-3-methyl-aniline, 2-fluoro-3-methylphenylamine, 2-fluoro-3-aminotoluene, benzenamine, 2-fluoro-3-methyl, 2-fluoro-3-methyl-phenylamine, pubchem1536
PubChem CID 22734623
IUPAC Name 2-fluoro-3-methylaniline
SMILES CC1=C(F)C(N)=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluoro-3-methylaniline
Punti di ebollizione 87°C (12 mmHg)
Indice di rifrazione 1.536
Quantità 100 g
Numero UN UN2810
Beilstein 1231988
Peso formulazione 125.14
Percent Purity 98%