Learn More
2-Fluoro-3-nitrobenzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30180405
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30180405 1 g 1g
30179795 5 g 5g
30179917 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30180405 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF6219231G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 317-46-4
Formula molecolare C7H4NO4F
Molecular Weight (g/mol) 185.11
IUPAC Name 2-fluoro-3-nitrobenzoic acid
SMILES OC(=O)c1cccc(c1F)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluoro-3-nitrobenzoic Acid
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C7H4FNO4/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9(12)13/h1-3H,(H,10,11)
Peso formulazione 185.0124