Learn More
2-Fluoro-3-nitrotoluene, 98%
Codice prodotto. 15489718
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15489718 100 g 100g
15479718 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15489718 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H63173.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 437-86-5 | C7H6FNO2 | 155.128 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 437-86-5
Formula molecolare C7H6FNO2
Molecular Weight (g/mol) 155.128
Numero MDL MFCD03412242
InChI Key NBCNUIXYBLFJMI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-fluoro-3-nitrotoluene, 2-fluoro-3-methylnitrobenzene, benzene, 2-fluoro-1-methyl-3-nitro, pubchem1591, 2-fluor-3-nitrotoluol, acmc-1agoj, ksc235o7n, 2-fluoro-3-methyl-nitrobenzene, 2-fluoro-1-methyl-3-nitro-benzene, 1-methyl-2-fluoro-3-nitro-benzene
PubChem CID 13470957
IUPAC Name 2-fluoro-1-methyl-3-nitrobenzene
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)[N+](=O)[O-])F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluoro-3-nitrotoluene
Punto di fusione 19°C (decomposition)
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.276 g/mL
Punti di ebollizione 111°C (12 mmHg)
Punto d'infiammabilità 98°C (208°F)
Indice di rifrazione 1.529
Quantità 100 g
Numero UN UN2810
Beilstein 2442082
Peso formulazione 155.13
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid