Learn More
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid, 98%
Codice prodotto. 11409786
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11409786 1 g 1g
11419786 5 g 5g
11319629 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11409786 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20280.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 115029-22-6 | C8H3F4O2 | 207.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 115029-22-6
Formula molecolare C8H3F4O2
Molecular Weight (g/mol) 207.10
Numero MDL MFCD00040980
InChI Key XVEAMDNSCPPPCP-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 2-fluoro-3-trifluoromethyl benzoic acid, 2-fluoro-3-trifluoromethyl benzoicacid, alpha,alpha,alpha,2-tetrafluoro-m-toluic acid, 2-fluoro-3-trifluoromethyl-benzoic acid, benzoic acid, 2-fluoro-3-trifluoromethyl, 2-fluoro-3-trifluoromethylbenzioc acid, pubchem2741, acmc-1boz3, ksc489q1l, rarechem al bo 0625
PubChem CID 518002
IUPAC Name 2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=CC(=C1F)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Punto di fusione 126°C to 128°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 208.11
Percent Purity 98%