Learn More
2-Fluoro-4-iodopyridine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10779405
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10779405 1 g Amber Glass Bottle 1g
10306674 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10779405 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07994DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 22282-70-8
Formula molecolare C5H3FIN
Molecular Weight (g/mol) 222.989
Numero MDL MFCD03092926
InChI Key ADPRIAVYIGHFSO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-iodo-2-fluoropyridine, 2-fluoro-4-iodo-pyridine, 2-fluoro-4-iodo pyridine, pyridine, 2-fluoro-4-iodo, pubchem1231, pubchem3510, fluoro-4-iodo pyridine, acmc-1cg64, ksc201s6h
PubChem CID 7023570
IUPAC Name 2-fluoro-4-iodopyridine
SMILES C1=CN=C(C=C1I)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluoro-4-iodopyridine
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 222.98
Percent Purity 97%