Learn More
2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone, 99%
Codice prodotto. 11482918
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11482918 100 g 100g
11462918 5 g 5g
11472918 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11482918 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16891.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 74457-86-6 | C9H9FO2 | 168.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 74457-86-6
Formula molecolare C9H9FO2
Molecular Weight (g/mol) 168.17
Numero MDL MFCD00042290
InChI Key PIRRWUMTIBFCCW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2'-fluoro-4'-methoxyacetophenone, 2-fluoro-4-methoxyacetophenone, 1-2-fluoro-4-methoxyphenyl ethanone, 1-2-fluoro-4-methoxyphenyl ethan-1-one, 4-acetyl-3-fluoroanisole, 1-acetyl-2-fluoro-4-methoxybenzene, 2'-fluor-4'-methoxyacetophenone, 2-fluoro-4-methoxy-acetophenone, ethanone, 1-2-fluoro-4-methoxyphenyl, zlchem 344
PubChem CID 592821
IUPAC Name 1-(2-fluoro-4-methoxyphenyl)ethanone
SMILES COC1=CC=C(C(C)=O)C(F)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone
Punto di fusione 50°C to 53°C
Punti di ebollizione 80°C to 85°C (0.1 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 100 g
Beilstein 3539992
Peso formulazione 168.17
Percent Purity 99%