Learn More
2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone, 99%, Thermo Scientific™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone |
| Nota nome | 99% |
| CAS min. % | 98.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 50.0°C to 54.0°C |
| Colore | Colorless |
| Punti di ebollizione | 80.0°C to 85.0°C (0.1 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | >110°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (GC) |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone