Learn More
2-Fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid, 98%
Codice prodotto. 11466880
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11466880 5 g 5g
11456880 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11466880 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19960.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 162101-31-7 | C7H8BFO3 | 169.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 162101-31-7
Formula molecolare C7H8BFO3
Molecular Weight (g/mol) 169.95
Numero MDL MFCD04039323
InChI Key ULUIXJDBPYBAHS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid, 2-fluoro-4-methoxyphenyl boronic acid, 4-borono-3-fluoroanisole, boronic acid, 2-fluoro-4-methoxyphenyl, boronic acid, b-2-fluoro-4-methoxyphenyl, 2-fluoro-4-methoxyphenylboronicacid, pubchem15367, acmc-209dnv, ksc498a9p, 2-fluoro-4methoxyphenylboronic acid
PubChem CID 15789384
IUPAC Name (2-fluoro-4-methoxyphenyl)boronic acid
SMILES COC1=CC=C(B(O)O)C(F)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid
Quantità 5 g
Beilstein 9192698
Peso formulazione 169.95
Percent Purity 98%