Learn More
2-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15214784 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15214784 5 g Bottiglia in vetro 5g
15224784 1 g Bottiglia in vetro 1g
15234784 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15214784 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 449840050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 162101-31-7
Formula molecolare C7H8BFO3
Molecular Weight (g/mol) 169.95
Numero MDL MFCD04039323
InChI Key ULUIXJDBPYBAHS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid, 2-fluoro-4-methoxyphenyl boronic acid, 4-borono-3-fluoroanisole, boronic acid, 2-fluoro-4-methoxyphenyl, boronic acid, b-2-fluoro-4-methoxyphenyl, 2-fluoro-4-methoxyphenylboronicacid, pubchem15367, acmc-209dnv, ksc498a9p, 2-fluoro-4methoxyphenylboronic acid
PubChem CID 15789384
IUPAC Name (2-fluoro-4-methoxyphenyl)boronic acid
SMILES COC1=CC=C(B(O)O)C(F)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 169.95
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid