Learn More
2-Fluoro-4-methylaniline, 99%, Thermo Scientific™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Fluoro-4-methylaniline |
| Nota nome | 99% |
| CAS | 452-80-2 |
| CAS min. % | 98.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Densità | 1.1080g/mL |
| Punti di ebollizione | 70.0°C to 71.0°C (7.0mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | 79°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 99% |
| Vedi altri risultati |