Learn More
2-Fluoro-4-methylbenzyl Bromide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Fluoro-4-methylbenzyl Bromide |
| CAS | 118745-63-4 |
| Formula molecolare | C8H8BrF |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 1-(Bromomethyl)-2-fluoro-4-methylbenzene |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H8BrF/c1-6-2-3-7(5-9)8(10)4-6/h2-4H,5H2,1H3 |
| SMILES | FC1=CC(C)=CC=C1CBr |
| IUPAC Name | 1-(bromomethyl)-2-fluoro-4-methylbenzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 203.05 |
| Peso formulazione | 201.9793 |