Learn More
2-Fluoro-4-methylbenzyl Bromide, TRC
Codice prodotto. 30399185
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30399185 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30399185 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF5936201G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluoro-4-methylbenzyl Bromide
CAS 118745-63-4
Formula molecolare C8H8BrF
Quantità 1 g
Sinonimo 1-(Bromomethyl)-2-fluoro-4-methylbenzene
InChI Formula InChI=1S/C8H8BrF/c1-6-2-3-7(5-9)8(10)4-6/h2-4H,5H2,1H3
SMILES FC1=CC(C)=CC=C1CBr
IUPAC Name 1-(bromomethyl)-2-fluoro-4-methylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 203.05
Peso formulazione 201.9793