Learn More
2-Fluoro-4-nitrobenzeneboronic acid pinacol ester, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15427776
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15427776 1 g 1g
15437776 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15427776 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H62718.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1073353-89-5 | Molecular Formula: C12H15BFNO4 | Molecular Weight: 267.063 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1073353-89-5
Formula molecolare C12H15BFNO4
Molecular Weight (g/mol) 267.063
Numero MDL MFCD09264075
InChI Key QYXHQOSFZITWSU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-2-fluoro-4-nitrophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-fluoro-4-nitrophenylboronic acid, pinacol ester, 2-fluoro-4-nitrophenylboronic acid,pinacol ester
PubChem CID 46738935
IUPAC Name 2-(2-fluoro-4-nitrophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluoro-4-nitrobenzeneboronic acid pinacol ester
Quantità 1 g
Peso formulazione 267.06
Percent Purity 96%
Forma fisica Solid