Learn More
2-Fluoro-4-nitrobenzoic acid, 95+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10425532
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10425532 1 g Amber Glass Bottle 1g
10703683 10 g Amber Glass Bottle 10g
10298743 25 g Amber Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10425532 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore TL00808DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 403-24-7
Formula molecolare C7H4FNO4
Molecular Weight (g/mol) 185.11
InChI Key MMWFMFZFCKADEL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-fluoro-4-nitrobenzoic acid, 2-fluoro-4-nitrobenzenecarboxylic acid, 2-fluoro-4-nitrobenzoicacid, 2-fluoro-4-nitro-benzoic acid, 4-carboxy-3-fluoronitrobenzene, benzoic acid, 2-fluoro-4-nitro, pubchem1310, acmc-1cts9, 2-fluoro4-nitrobenzoic acid, 2-fluor-4-nitro-benzoesaure
PubChem CID 302679
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])F)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluoro-4-nitrobenzoic acid
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 185.11
Percent Purity 95%