Learn More
2-Fluoro-4-nitrobenzoic acid, 98%
Codice prodotto. 11399715
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11399715 1 g 1g
11309725 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11399715 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19770.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 403-24-7 | C7H4FNO4 | 185.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 403-24-7
Formula molecolare C7H4FNO4
Molecular Weight (g/mol) 185.11
Numero MDL MFCD00275565
InChI Key MMWFMFZFCKADEL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-fluoro-4-nitrobenzoic acid, 2-fluoro-4-nitrobenzenecarboxylic acid, 2-fluoro-4-nitrobenzoicacid, 2-fluoro-4-nitro-benzoic acid, 4-carboxy-3-fluoronitrobenzene, benzoic acid, 2-fluoro-4-nitro, pubchem1310, acmc-1cts9, 2-fluoro4-nitrobenzoic acid, 2-fluor-4-nitro-benzoesaure
PubChem CID 302679
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])F)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluoro-4-nitrobenzoic acid
Punto di fusione 172°C to 175°C
Quantità 1 g
Beilstein 2582091
Peso formulazione 185.11
Percent Purity 98%