Learn More
Alfa Aesar™ 2-Fluoro-4-nitrobenzyl alcohol, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H33494.MD
Dettagli aggiuntivi : CAS : 660432-43-9 Peso : 0.00025kg
Quantità 250mg
Codice prodotto. 15446307
  • 27.73€ / 250mg
Spedizione stimata
23-06-2021
Identificatori chimici
660432-43-9
171.13
XYGZVFTWIGGORD-UHFFFAOYSA-N
17981733
OCC1=C(F)C=C(C=C1)[N+]([O-])=O
C7H6FNO3
MFCD11110168
2-fluoro-4-nitrophenyl methanol, 2-fluoro-4-nitrobenzyl alcohol, benzenemethanol, 2-fluoro-4-nitro, 2-fluoro-4-nitrobenzylalcohol, 2-fluoro-4-nitro-phenyl-methanol, 3-fluoro-4-hydroxymethyl nitrobenzene
(2-fluoro-4-nitrophenyl)methanol
Specifica
2-Fluoro-4-nitrobenzyl alcohol
103°C to 105°C
660432-43-9
MFCD11110168
XYGZVFTWIGGORD-UHFFFAOYSA-N
(2-fluoro-4-nitrophenyl)methanol
17981733
Solid
White to Yellow
250mg
C7H6FNO3
2-fluoro-4-nitrophenyl methanol, 2-fluoro-4-nitrobenzyl alcohol, benzenemethanol, 2-fluoro-4-nitro, 2-fluoro-4-nitrobenzylalcohol, 2-fluoro-4-nitro-phenyl-methanol, 3-fluoro-4-hydroxymethyl nitrobenzene
OCC1=C(F)C=C(C=C1)[N+]([O-])=O
171.13
171.1
97%
Videos
SDS Documenti