Learn More
2-Fluoro-4-nitrotoluene, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10696782 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
5g; Glass bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10696782 5g; Glass bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10696782 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 207090050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluoro-4-nitrotoluene
Nota nome 98%
CAS 1427-07-2
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punti di ebollizione 65.0°C to 68.0°C (2.0mmHg)
Punto d'infiammabilità 73°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Glass bottle
Formula molecolare C7H6FNO2
Formula lineare CH3C6H3(NO2)F
Numero MDL MFCD00007199
Quantità 5g
Beilstein 05, III, 743
Sinonimo 2-fluoro-4-nitrotoluene, toluene, 2-fluoro-4-nitro, benzene, 2-fluoro-1-methyl-4-nitro, 3-fluoro-4-methylnitrobenzene, 1-methyl-2-fluoro-4-nitrobenzene, 2-fluoro-1-methyl-4-nitro-benzene, pubchem1592, 2-fluoro4-nitrotoluene, acmc-209cov, 2-fluor-4-nitro-toluol
InChI Key WIQISTBTOQNVCE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])F
IUPAC Name 2-fluoro-1-methyl-4-nitrobenzene
Molecular Weight (g/mol) 155.13
PubChem CID 74025
Peso formulazione 155.13
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Fluoro-4-nitrotoluene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.