Learn More
Alfa Aesar™ 2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H33070.03
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00100kg Transport : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : II
Quantità 1g
Codice prodotto. 15445857
  • 123.00€ / 1g
Spedizione stimata
23-06-2021
Identificatori chimici
166948-50-1
242.554
VDZYQIMWGWFOEH-UHFFFAOYSA-N
66523483
C1=CC(=C(C=C1OC(F)(F)F)F)C(=O)Cl
C8H3ClF4O2
MFCD16652499
2-fluoro-4-trifluoromethoxy benzoyl chloride
2-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Specifica
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
1g
C8H3ClF4O2
UN3265
VDZYQIMWGWFOEH-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
66523483
97%
Moisture sensitive
166948-50-1
MFCD16652499
2-fluoro-4-trifluoromethoxy benzoyl chloride
C1=CC(=C(C=C1OC(F)(F)F)F)C(=O)Cl
242.554
242.55
Videos
SDS Documenti