Learn More
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, 97%
Codice prodotto. 11492140
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11492140 1 g 1g
11402150 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11492140 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H28788.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 503309-11-3 | C7H5BF4O2 | 207.919 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 503309-11-3
Formula molecolare C7H5BF4O2
Molecular Weight (g/mol) 207.919
Numero MDL MFCD03094995
InChI Key SSFSVKVWAURAAM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-fluoro-4-trifluoromethyl phenylboronic acid, 2-fluoro-4-trifluoromethylphenylboronic acid, 2-fluoro-4-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 2-fluoro-4-trifluoromethyl phenyl boronic acid, boronic acid, 2-fluoro-4-trifluoromethyl phenyl, pubchem1859, acmc-209klg, ksc269g4l, 4-borono-3-fluorobenzotrifluoride
PubChem CID 16414145
IUPAC Name [2-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]boronic acid
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)C(F)(F)F)F)(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Punto di fusione 113°C to 115°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 207.92
Percent Purity 97%