Learn More
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10431294 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10431294 5 g Bottiglia in vetro 5g
10255114 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10431294 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 397820050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 126917-10-0
Formula molecolare C8H3ClF4O
Molecular Weight (g/mol) 226.56
Numero MDL MFCD00061155
InChI Key OOAHPLWBUUTFMV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-fluoro-4-trifluoromethyl benzoyl chloride, 2-fluoro-4-trifluoromethyl benzoylchloride, benzoyl chloride, 2-fluoro-4-trifluoromethyl, 2-fluoro-4-trifluoromethyl-benzoyl chloride, benzoyl chloride,2-fluoro-4-trifluoromethyl, 2-fluoro-4-trifluoromethyl-1-benzenecarbonyl chloride, alpha,alpha,alpha,2-tetrafluoro-p-toluoyl chloride, acmc-1c5cr, 2-fluoro-4-trifluoromethyl-benzoylchloride, 4-trifluoromethyl-2-fluorobenzoyl chloride
PubChem CID 145580
IUPAC Name 2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)F)C(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 1.5000g/mL
Punti di ebollizione 188.0°C to 189.0°C
Punto d'infiammabilità 81°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare FC6H3(CF3)COCl
Indice di rifrazione 1.4650 to 1.4670 (20°C, 589nm)
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.5
Peso formulazione 226.56
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.