Learn More
2-Fluoro-5-(4-oxo-3,4-dihydrophthalazin-1-ylmethyl)benzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 17982645
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17982645 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17982645 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF593022250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluoro-5-(4-oxo-3,4-dihydrophthalazin-1-ylmethyl)benzoic Acid
CAS 763114-26-7
Formula molecolare C16 H11 F N2 O3
Quantità 250 mg
Sinonimo 5-[(3,4-Dihydro-4-oxo-1-phthalazinyl)methyl]-2-fluorobenzoic Acid, 2-Fluoro-5-[(4-oxo-3H-phthalazin-1-yl)methyl]benzoic acid, Benzoic acid, 5-[(3,4-dihydro-4-oxo-1-phthalazinyl)methyl]-2-fluoro- (9CI, ACI), 5-[(3,4-Dihydro-4-oxo-1-phthalazinyl)methyl]-2-fluorobenzoic acid (ACI), 2-Fluoro-5-(4-oxo-3,4-dihydrophthalazin-1-ylmethyl)benzoic acid, 2-Fluoro-5-[(4-oxo-3H-phthalazin-1-yl)methyl]benzoic acid
InChI Formula InChI=1S/C16H11FN2O3/c17-13-6-5-9(7-12(13)16(21)22)8-14-10-3-1-2-4-11(10)15(20)19-18-14/h1-7H,8H2,(H,19,20)(H,21,22)
SMILES OC(=O)c1cc(CC2=NNC(=O)c3ccccc23)ccc1F
IUPAC Name 2-fluoro-5-[(4-oxo-3H-phthalazin-1-yl)methyl]benzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 298.27
Peso formulazione 298.0754