Learn More
2-Fluoro-5-methoxybenzonitrile, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15475477
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15475477 5 g 5g
15465477 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15475477 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H32724.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 127667-01-0 | Molecular Formula: C8H6FNO | Molecular Weight: 151.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 127667-01-0
Formula molecolare C8H6FNO
Molecular Weight (g/mol) 151.14
Numero MDL MFCD00142921
InChI Key VBZLRHYLNXWZIU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-fluoro-5-methoxy-benzonitrile, benzonitrile, 2-fluoro-5-methoxy, 3-cyano-4-fluoroanisole, fluoromethoxybenzonitrile2, 2-fluoro-5-methoxybenzenecarbonitrile, pubchem3500, acmc-209bct, ksc494m9f, 2-fluoro-5-methoxy benzonitrile, buttpark 80\01-21
PubChem CID 2774546
IUPAC Name 2-fluoro-5-methoxybenzonitrile
SMILES COC1=CC(C#N)=C(F)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluoro-5-methoxybenzonitrile
Punto di fusione 81°C to 85°C
Quantità 5 g
Numero UN UN3439
Peso formulazione 151.14
Percent Purity 98%