Learn More
2-Fluoro-5-methylaniline, 98%
Codice prodotto. 11393037
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11393037 5 g 5g
11303047 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11393037 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L13411.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 452-84-6 | C7H8FN | 125.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 452-84-6
Formula molecolare C7H8FN
Molecular Weight (g/mol) 125.15
Numero MDL MFCD00007654
InChI Key QZUXMXZNVAJNSE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-amino-4-fluorotoluene, 6-fluoro-m-toluidine, 2-fluoro-5-methylphenylamine, 2-fluoro-5-methylbenzenamine, benzenamine, 2-fluoro-5-methyl, 2-fluoro-5-methylbenzeneamine, 2-fluoro-5-methyl-aniline, pubchem1507, 2-fluoro-5-metylaniline, acmc-209k1v
PubChem CID 262970
IUPAC Name 2-fluoro-5-methylaniline
SMILES CC1=CC=C(F)C(N)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluoro-5-methylaniline
Densità 1.109
Punti di ebollizione 80°C to 86°C (11 mmHg)
Punto d'infiammabilità 81°C (177°F)
Odore Characteristic
Indice di rifrazione 1.533
Quantità 5 g
Numero UN UN2810
Beilstein 2715995
Peso formulazione 125.15
Percent Purity 98%