Learn More
2-Fluoro-5-methylaniline, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10510892 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
5g; Glass bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10510892 5g; Glass bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10510892 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 276150050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluoro-5-methylaniline
CAS 452-84-6
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Densità 1.1090g/mL
Punti di ebollizione 80°C to 86°C (11.0mmHg)
Punto d'infiammabilità 81°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula molecolare C7H8FN
Formula lineare FC6H3(CH3)NH2
Indice di rifrazione 1.5320 to 1.534
Numero MDL MFCD00007654
Quantità 5g
Gravità specifica 1.109
Sinonimo 3-amino-4-fluorotoluene, 6-fluoro-m-toluidine, 2-fluoro-5-methylphenylamine, 2-fluoro-5-methylbenzenamine, benzenamine, 2-fluoro-5-methyl, 2-fluoro-5-methylbenzeneamine, 2-fluoro-5-methyl-aniline, pubchem1507, 2-fluoro-5-metylaniline, acmc-209k1v
Informazioni di solubilità Solubility in water:
InChI Key QZUXMXZNVAJNSE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(F)C(N)=C1
IUPAC Name 2-fluoro-5-methylaniline
Molecular Weight (g/mol) 125.15
PubChem CID 262970
Peso formulazione 125.15
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Fluoro-5-methylaniline
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.