Learn More
2-Fluoro-5-methylphenol, 97%
Codice prodotto. 11395299
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11395299 1 g 1g
11305309 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11395299 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20275.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 63762-79-8 | C7H7FO | 126.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 63762-79-8
Formula molecolare C7H7FO
Molecular Weight (g/mol) 126.13
Numero MDL MFCD00190101
InChI Key XEHPMVZYZDQLDN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenol, 2-fluoro-5-methyl, 2-fluoro-5-methyl-phenol, 4-fluoro-3-hydroxytoluene, 6-fluoro-m-cresol, 6-fluoo-m-cresol, pubchem1498, acmc-209vyr, 2-fluoro-5-methyl phenol, 2-fluoranyl-5-methyl-phenol, ksc494c5d
PubChem CID 182387
IUPAC Name 2-fluoro-5-methylphenol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)F)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluoro-5-methylphenol
Densità 1.155
Punti di ebollizione 172°C to 174°C
Punto d'infiammabilità 67°C (152°F)
Indice di rifrazione 1.5105
Quantità 1 g
Numero UN UN3265
Beilstein 2433017
Peso formulazione 126.13
Percent Purity 97%