Learn More
2-Fluoro-5-methylpyridine, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number 11956451
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
2369-19-9
C6H6FN
111.12
AOSOZARHUJMBLZ-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-5-picoline, 6-fluoro-3-picoline, 2-fluoro-5-methypyridine, 2-fluoro-5-methyl-pyridine, fluoromethylpyridine3, 2-fluoro-5-methyl pyridine, pyridine, 2-fluoro-5-methyl, pubchem4059, acmc-1cdos, 5-methyl-2-fluoropyridine
2774635
2-fluoro-5-methylpyridine
CC1=CN=C(C=C1)F
2369-19-9
C6H6FN
111.12
AOSOZARHUJMBLZ-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-5-picoline, 6-fluoro-3-picoline, 2-fluoro-5-methypyridine, 2-fluoro-5-methyl-pyridine, fluoromethylpyridine3, 2-fluoro-5-methyl pyridine, pyridine, 2-fluoro-5-methyl, pubchem4059, acmc-1cdos, 5-methyl-2-fluoropyridine
2774635
2-fluoro-5-methylpyridine
CC1=CN=C(C=C1)F
Materiale o nome chimico 2-Fluoro-5-methylpyridine
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Punti di ebollizione 154.0°C to 155.0°C
Punto d'infiammabilità 48°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 111.12
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Fluoro-5-methylpyridine
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.