Learn More
2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 10 g |
| Peso formulazione | 166.11 |
| Percent Purity | 97% |