Learn More
2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile, 98+%
Codice prodotto. 11469603
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11469603 5 g 5g
11459603 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11469603 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12417.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 17417-09-3 | C7H3FN2O2 | 166.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17417-09-3
Formula molecolare C7H3FN2O2
Molecular Weight (g/mol) 166.11
Numero MDL MFCD00042299
InChI Key YLACBMHBZVYOAP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzonitrile, 2-fluoro-5-nitro, 3-cyano-4-fluoronitrobenzene, 2-fluoro-5-nitro-benzonitrile, 2-fluoro-5-nitrobenzenecarbonitrile, 2-fluoro-5-nitrobenzenenitrile, 3-cyano-4-fluoro-1-nitrobenzene, pubchem4792, intermediates-zcf02297, acmc-209e7w, 5-nitro-2-fluorobenzonitrile
PubChem CID 519417
IUPAC Name 2-fluoro-5-nitrobenzonitrile
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(F)C(=C1)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile
Punto di fusione 70°C to 72°C
Quantità 5 g
Numero UN UN3439
Beilstein 2048720
Peso formulazione 166.11
Percent Purity ≥98%