Learn More
2-Fluoro-5-nitrotoluene, 98+%
Codice prodotto. 11487606
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11487606 10 g 10g
11497606 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11487606 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14649.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 455-88-9 | C7H6FNO2 | 155.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 455-88-9
Formula molecolare C7H6FNO2
Molecular Weight (g/mol) 155.13
Numero MDL MFCD00007284
InChI Key XUCYJGMIICONES-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-fluoro-5-nitrotoluene, benzene, 1-fluoro-2-methyl-4-nitro, 4-fluoro-3-methylnitrobenzene, toluene, 2-fluoro-5-nitro, 1-fluoro-2-methyl-4-nitro-benzene, 5-nitro-2-fluorotoluene, 3-methyl-4-fluoronitrobenzene, pubchem1593, 2-fluoro-5-nitro-toluene, 5-nitro-2-fluoro toluene
PubChem CID 68001
IUPAC Name 1-fluoro-2-methyl-4-nitrobenzene
SMILES CC1=CC(=CC=C1F)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluoro-5-nitrotoluene
Punto di fusione 37°C to 40°C
Punti di ebollizione 98°C to 101°C (13 mmHg)
Punto d'infiammabilità 105°C (221°F)
Quantità 10 g
Numero UN UN2811
Beilstein 1940341
Peso formulazione 155.13
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Fluoro-5-nitrotoluene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-fluoro-2-methyl-4-nitro-Benzene