Learn More
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline |
| CAS | 535-52-4 |
| Formula molecolare | C7H5F4N |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | 3-Amino-4-fluorobenzotrifluoride, NSC 10327, alpha,alpha,alpha,6-Tetrafluoro-m-toluidine |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H5F4N/c8-5-2-1-4(3-6(5)12)7(9,10)11/h1-3H,12H2 |
| SMILES | Nc1cc(ccc1F)C(F)(F)F |
| IUPAC Name | 2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline |
| Molecular Weight (g/mol) | 179.11 |
| Peso formulazione | 179.0358 |