Learn More
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline, TRC
Codice prodotto. 30408328
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30408328 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30408328 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF59609550G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
CAS 535-52-4
Formula molecolare C7H5F4N
Quantità 50 g
Sinonimo 3-Amino-4-fluorobenzotrifluoride, NSC 10327, alpha,alpha,alpha,6-Tetrafluoro-m-toluidine
InChI Formula InChI=1S/C7H5F4N/c8-5-2-1-4(3-6(5)12)7(9,10)11/h1-3H,12H2
SMILES Nc1cc(ccc1F)C(F)(F)F
IUPAC Name 2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Molecular Weight (g/mol) 179.11
Peso formulazione 179.0358