Learn More
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11478847
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11478847 25 g 25g
11458847 1 g 1g
11468847 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11478847 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A19973.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 146137-78-2
Formula molecolare C8H4F4O
Molecular Weight (g/mol) 192.11
Numero MDL MFCD00061311
InChI Key IDLNLGMUINCSGS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-fluoro-5-trifluoromethyl benzaldehyde, 2-fluoro-5-trifluoromethyl-benzaldehyde, 4-fluoro-3-formylbenzotrifluoride, benzaldehyde, 2-fluoro-5-trifluoromethyl, pubchem5798, acmc-209cwf, intermediates-zcf02118, ksc496a6r
PubChem CID 2734904
IUPAC Name 2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
SMILES FC1=CC=C(C=C1C=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Densità 1.36
Punti di ebollizione 176°C
Punto d'infiammabilità 76°C (168°F)
Indice di rifrazione 1.451
Quantità 25 g
Beilstein 5810686
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 192.11
Percent Purity 97%