Learn More
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid, TRC
Codice prodotto. 30396558
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30396558 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30396558 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF5984751G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
CAS 115029-23-7
Formula molecolare C8H4F4O2
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C8H4F4O2/c9-6-2-1-4(8(10,11)12)3-5(6)7(13)14/h1-3H,(H,13,14)
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)C(=O)O)F
Molecular Weight (g/mol) 208.11
Peso formulazione 208.0147