Learn More
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11430451
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11430451 5 g 5g
11420451 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11430451 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20004.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 141483-15-0
Formula molecolare C7H4F4O
Molecular Weight (g/mol) 180.10
Numero MDL MFCD00061286
InChI Key MCOSBFKOUQAIJS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-fluoro-5-trifluoromethyl phenol, 4-fluoro-3-hydroxybenzotrifluoride, 2-fluoro-5-trifluoromethyl-phenol, phenol, 2-fluoro-5-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha,6-tetrafluoro-m-cresol, pubchem4145, intermediates-zcf02079, acmc-1c6g6, ksc495m9p, 5-trifluoromethyl-2-fluorophenol
PubChem CID 518888
IUPAC Name 2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenol
SMILES OC1=CC(=CC=C1F)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenol
Densità 1.436
Punti di ebollizione 146°C
Punto d'infiammabilità 57°C (134°F)
Indice di rifrazione 1.439
Quantità 5 g
Numero UN UN2920
Beilstein 8392138
Peso formulazione 180.1
Percent Purity 97%