Learn More
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate, 97%, Thermo Scientific™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate |
| Nota nome | 97% |
| CAS min. % | 96.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Colore | Colorless |
| Punti di ebollizione | 53°C (2.5 mmHg) |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | FC6H3(CF3)NCO |
| Vedi altri risultati |