Learn More
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11334656
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11334656 1 g 1g
11324656 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11334656 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H32574.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 69045-82-5
Formula molecolare C6H3F4N
Molecular Weight (g/mol) 165.091
Numero MDL MFCD07437945
InChI Key UUODQIKUTGWMPT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-fluoro-5-trifluoromethyl pyridine, 2-fluoro-5-trifluoromethyl-pyridine, pyridine, 2-fluoro-5-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha,6-tetrafluoro-3-picoline, pubchem9252, acmc-209o5o, ksc628s4n
PubChem CID 5463754
IUPAC Name 2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
SMILES C1=CC(=NC=C1C(F)(F)F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Densità 1.371
Punti di ebollizione 118°C to 122°C
Punto d'infiammabilità 35°C (95°F)
Indice di rifrazione 1.402
Quantità 1 g
Numero UN UN1993
Peso formulazione 165.09
Percent Purity 97%