Learn More
2-Fluoro-6-methoxybenzamide, 98%
Codice prodotto. 15445537
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15445537 250 mg 250mg
15425537 1 g 1g
15435537 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15445537 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H32774.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 529512-81-0 | C8H8FNO2 | 169.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 529512-81-0
Formula molecolare C8H8FNO2
Molecular Weight (g/mol) 169.16
Numero MDL MFCD00277474
InChI Key BDJNFURQDZEPLK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-fluoro-6-methoxy-benzamide, 2-methoxy-6-fluorobenzamide, 2-fluoro-6-methoxy benzamide, #, benzamide, 2-fluoro-6-methoxy
PubChem CID 579738
IUPAC Name 2-fluoro-6-methoxybenzamide
SMILES COC1=C(C(N)=O)C(F)=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluoro-6-methoxybenzamide
Punto di fusione 190°C to 194°C
Quantità 250 mg
Peso formulazione 169.15
Percent Purity 98%