Learn More
2-Fluoro-6-methoxypyridine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15405787
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15405787 1 g 1g
15415787 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15405787 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H32994.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 116241-61-3 | Molecular Formula: C6H6FNO | Molecular Weight: 127.118 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 116241-61-3
Formula molecolare C6H6FNO
Molecular Weight (g/mol) 127.118
Numero MDL MFCD09998161
InChI Key PKZOFECOOLMHMG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14296367
IUPAC Name 2-fluoro-6-methoxypyridine
SMILES COC1=NC(=CC=C1)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluoro-6-methoxypyridine
Quantità 1 g
Numero UN UN1993
Sinonimo pyridine, 2-fluoro-6-methoxy, acmc-1bnhh, 2-fluoro-6-methoxy-pyridine, pyridine,2-fluoro-6-methoxy, 2-methoxy-6-fluoropyridine
Peso formulazione 127.12
Percent Purity 97%