Learn More
2-Fluoro-6-methylnaphthalene, 97%, Maybridge
Codice prodotto. 10642843
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10642843 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10642843 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore RH01072CB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluoro-6-methylnaphthalene
CAS 324-42-5
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C11H9F
Numero MDL MFCD00831714
Quantità 250 mg
Sinonimo 6-fluoro-2-methylnaphthalene, naphthalene, 2-fluoro-6-methyl, maybridge1_006492, 2-methyl-6-fluoronaphthalene, naphthalene,2-fluoro-6-methyl
InChI Key IKKGPHTUCGWMPE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C2C=C(F)C=CC2=C1
IUPAC Name 2-fluoro-6-methylnaphthalene
Molecular Weight (g/mol) 160.19
PubChem CID 2727845
Peso formulazione 160.19
Percent Purity 97%