Learn More
2-Fluoro-6-nitrobenzoic acid, 98%
Codice prodotto. 15449448
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15449448 100 g 100g
15429448 5 g 5g
15439448 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15449448 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H63013.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 385-02-4 | C7H4FNO4 | 185.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 385-02-4
Formula molecolare C7H4FNO4
Molecular Weight (g/mol) 185.11
Numero MDL MFCD01862079
InChI Key MPDZCNPDHUUPRL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-fluoro-6-nitrobenzoic acid, 2-fluoro-6-nitrobenzoicacid, 6-fluoro-2-nitrobenzoic acid, 2-carboxy-3-fluoronitrobenzene, 2-fluoro-6-nitro-benzoic acid, benzoic acid, 2-fluoro-6-nitro, pubchem1308, 6-fluoro-nitrobenzoic acid, acmc-209j0j, ksc222c6b
PubChem CID 603758
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluoro-6-nitrobenzoic acid
Quantità 100 g
Peso formulazione 185.11
Percent Purity 98%
Forma fisica Solid