Learn More
2-Fluoro-6-nitrotoluene, 98%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7048015
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
769-10-8
C7H6FNO2
155.13
MFCD00007197
GXPIVRKDWZKIKZ-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-6-nitrotoluene, 1-fluor-2-methyl-3-nitrobenzene, 2-nitro-6-fluorotoluene, 6-fluoro-2-nitrotoluene, benzene, 1-fluoro-2-methyl-3-nitro, 3-fluoro-2-methyl-1-nitrobenzene, 1-fluor-2-methyl-3-nitrobenzol, pubchem1594, acmc-1bc1k
69854
1-fluoro-2-methyl-3-nitrobenzene
CC1=C(F)C=CC=C1[N+]([O-])=O
769-10-8
C7H6FNO2
155.13
MFCD00007197
GXPIVRKDWZKIKZ-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-6-nitrotoluene, 1-fluor-2-methyl-3-nitrobenzene, 2-nitro-6-fluorotoluene, 6-fluoro-2-nitrotoluene, benzene, 1-fluoro-2-methyl-3-nitro, 3-fluoro-2-methyl-1-nitrobenzene, 1-fluor-2-methyl-3-nitrobenzol, pubchem1594, acmc-1bc1k
69854
1-fluoro-2-methyl-3-nitrobenzene
CC1=C(F)C=CC=C1[N+]([O-])=O
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 2-Fluoro-6-nitrotoluene
Punto di fusione 6°C to 8°C
Densità 1.277
Punti di ebollizione 208°C to 210°C
Punto d'infiammabilità 88°C (190°F)
Indice di rifrazione 1.524
Quantità 5 g
Numero UN UN2810
Beilstein 2361978
Peso formulazione 155.13
Percent Purity 98%