Learn More
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11469107
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11469107 1 g 1g
11479107 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11469107 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20659.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60611-24-7
Formula molecolare C8H4F4O
Molecular Weight (g/mol) 192.11
Numero MDL MFCD00061273
InChI Key FAKUGVHRTLCKHB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-fluoro-6-trifluoromethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 2-fluoro-6-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha,6-tetrafluoro-o-tolualdehyde, pubchem4236, 2-fluoro-6-trifluoromethyl-benzaldehyde, acmc-1b5by, otf-bad-6f, 3-fluoro-2-formylbenzotrifluoride, attercop-chm at111495
PubChem CID 521933
IUPAC Name 2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
SMILES FC1=CC=CC(=C1C=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Densità 1.432
Punti di ebollizione 155°C to 157°C
Punto d'infiammabilità 81°C (177°F)
Indice di rifrazione 1.4585
Quantità 1 g
Beilstein 2263481
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 192.11
Percent Purity 97%